Learn More
Fisherbrand™ 850 Homogenizer Tillbehör, Generator Probe
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Nedre typ:
Plan
Platt, brett fönster
Sågtand
Sågtand, brett fönster
Partikelstorlek:
Bra
Grov
Diameter (metrisk) sond:
20 mm
30 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
Includes
Generator probe, instruction manual, cleaning brush and spare bearing
- Levereras med PTFE övre och nedre lager
- Hela sonden kan autoklaveras
- Demonteras lätt för rengöring
Sågtandsgeneratorsond:
- Lägg till extra skärverkan och statordesign tillåter fina till medelstora prover att passera genom bearbetningsfönster
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Sond |
| Partikelstorlek | Bra |
| Volymintervall (metriskt) | 75 till 10 L |
| Diameter (metrisk) sond | 30 mm |
| Längd (metrisk) sond | 195 mm |
| Material | 316 rostfritt stål |
| Nedre typ | Plan |
| För användning med (utrustning) | Fisher Scientific 850 Homogenisator |