Läs mer
Fisherbrand™ 850 Homogenizer Tillbehör, Generator Probe
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6931003 Handla allt Fisherbrand Produkter
Nedre typ:
Plan
Platt, brett fönster
Sågtand
Sågtand, brett fönster
Partikelstorlek:
Bra
Grov
Diameter (metrisk) sond:
20 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Varning: Roststållager kan inte autoklaveras.
Produktkod. 15515829
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varning: Roststållager kan inte autoklaveras.
Innehåller
Generator probe, instruction manual, cleaning brush and spare bearing
Generatorsond av rostfritt stål; Fisher Scientific™ 850 Homogenizer Accessory, Generator Probe är kompatibel med Fisher Scientific 850 Homogenisatorer.
  • Levereras med PTFE övre och nedre lager
  • Hela sonden kan autoklaveras
  • Demonteras lätt för rengöring
Sågtandsgeneratorsond:
  • Lägg till extra skärverkan och statordesign tillåter fina till medelstora prover att passera genom bearbetningsfönster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sond
Partikelstorlek Bra
Volymintervall (metriskt) 100 ml till 2 L
Diameter (metrisk) sond 20 mm
Längd (metrisk) sond 195 mm
Material 316 rostfritt stål
Nedre typ Sågtand
För användning med (utrustning) Fisher Scientific 850 Homogenisator