Läs mer
Fisherbrand™ Temperatursondstillbehör för FB705 Sonicator
Produktkod. 12911161 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Temperatursond
Termoelementsond
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12911161
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För övervakning av temperatur på känsliga prover
  • För övervakning av temperaturkänsliga provvolymer
  • Kan användas för att övervaka volymer från 100 - 1000mL
  • 6 tum lång temperaturövervakningssond (rostfritt stål)
Specifikationer
Produkttyp Temperatursond
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15.24 cm
För användning med (applikation) Idealisk för att övervaka temperaturen på prover 100 ml eller större
För användning med (utrustning) FB 705 Sonic Dismembrator™