Läs mer
Fisherbrand™ Temperatursondstillbehör för FB705 Sonicator
Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Temperatursond
Termoelementsond
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För övervakning av temperaturkänsliga provvolymer
- Kan användas för att övervaka volymer från 1 - 1000mL
- Temperaturövervakning termoelement pärla på änden av en hermetiskt förseglad tråd
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Termoelementsond |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att övervaka temperaturen på prover> 1mL och indirekta ultraljudsmetoder |
| För användning med (utrustning) | FB 705 Sonic Dismembrator™ |