Läs mer
Fisherbrand™ accuCap™ Capillary Junction pH-kombinationselektroder Glaskropp, flytande gel, påfyllningsbar: kvicksilverfri
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterDescripción
Stor korsning för ökat flöde, minimal igensättning
Bättre korsning
- Enkelporiga kapillärövergångar är cirka 200 gånger större än typiska keramiska övergångar
- Nästan omöjligt att täppa igen, även i svåra prover
- Ökat elektrolytflöde, större kontakt mellan prov och referens, snabba och stabila avläsningar
Bättre referensdesign
- Dubbelkopplingsdesign för förbättrad prestanda
- Diffusionsbarriären skiljer silverkloridreservoaren från referenselektrolyten
- Tillåter användning av silverfria elektrolyter, förhindrar förlust av silverklorid från temperaturinducerade variationer
- Resultat: en extremt stabil referenspotential som ger lång elektrodlivslängd
Mest exakt
- Tester vid Tyska federala fysikaltekniska institutet i Braunschweig fastställde att denna elektroddesign var den mest exakta laboratorieelektroden
- Se spårbarhet av pH-mätning av Petra Spitzer; ISBN 3-89429-877-4 eller SSN 0947-7063
- Unik fluid-gel elektrolyt och accuCap övergång ger snabbare flöde och förbättrad kontakt mellan elektrolyt och prov
- Snabbare svarstid och mycket exakta avläsningar
- Dubbel-vätske-övergången förlänger ytterligare diffusionsbarriären för ökad elektrodlivslängd i aggressiva prover
- Fungerar också väl i vätskor med låg jonkoncentration och i delvis vattenbaserade prover
Especificaciones
Especificaciones
| Färg | Lila |
| Kontakttyper | BNC och Phono Plug |
| Korsning | Dubbel vätska |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Typ | Kombinerad pH-elektrod |
| Typ av fyllningslösning | Flytande gel |
| För användning med (applikation) | pH |
| För användning med (utrustning) | pH-mätare |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?