Läs mer
Fisherbrand™ accuCap™ Kapillärövergång pH-kombinationselektroder - glaskropp, gelfylld: kvicksilverfri
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
BNC/ATC
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Bättre knutpunkt
- Enpors kapillärövergång är∽ 200 gånger större än vanliga keramiska korsningar
- Nästan omöjligt att täppa till, även i svåra prover
- Ökat elektrolytflöde, större kontakt mellan prov och referens, snabba och stabila avläsningar
- Design med dubbla korsningar för förbättrad prestanda
- Diffusionsbarriären separerar silverkloridreservoar från referenselektrolyt
- Tillåter användning av silverfria elektrolyter, förhindrar silverkloridförlust från temperaturinducerade variationer
- Resultat: en extremt stabil referenspotential som ger lång elektrodlivslängd
- Testning vid tyska federala fysiska tekniska institutet i Braunschweig fastställde att denna elektroddesign var den mest exakta laboratorieelektroden
- Se Spårbarhet av pH-mätning av Petra Spitzer; ISBN 3-89429-877-4 eller SSN 0947-7063
- Standard glaskropp och pH-membran
- Fast polymer-gelelektrolyt erbjuder fördelarna med accuCap system i underhållsfri version
- Ger en mer stabil matris än andra gelade elektrodreferenssystem
- Ger pålitliga resultat i mycket smutsiga, jonsvaga eller proteinprover
- Pålitlig även vid lågt pH eller i närvaro av organiska lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Lila |
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Korsning | Öppna |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Typ | pH-kombinationselektrod |
| Typ av fyllningslösning | Polymergel |
| För användning med (applikation) | pH |
| För användning med (utrustning) | pH-mätare |
| Visa mer |