Läs mer
Fisherbrand™ accuCap™ Kapillärövergång pH-kombinationselektroder - glaskropp, gelfylld spjutspets - kvicksilverfri
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
BNC och Pin
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Stor korsning för ökat flöde, minimal igensättning
Bättre knutpunkt
- Enpors kapillärövergång är∽ 200 gånger större än vanliga keramiska korsningar
- Nästan omöjligt att täppa till, även i svåra prover
- Ökat elektrolytflöde, större kontakt mellan prov och referens, snabba och stabila avläsningar
- Design med dubbla korsningar för förbättrad prestanda
- Diffusionsbarriären separerar silverkloridreservoar från referenselektrolyt
- Tillåter användning av silverfria elektrolyter, förhindrar silverkloridförlust från temperaturinducerade variationer
- Resultat: en extremt stabil referenspotential som ger lång elektrodlivslängd
- Testning vid tyska federala fysiska tekniska institutet i Braunschweig fastställde att denna elektroddesign var den mest exakta laboratorieelektroden
- Se Spårbarhet av pH-mätning av Petra Spitzer; ISBN 3-89429-877-4 eller SSN 0947-7063
- Glaskropp och pH-membran
- Robust spjutspets är idealisk för mjuk mat
- Polymergelelektrolyt ger pålitlig prestanda med svåra prover
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Lila |
| Kontakttyper | BNC och Pin |
| Korsning | Dubbla porer |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 2 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 50 °C |
| Typ | Kombinations Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar |
| Typ av fyllningslösning | Polymergel |
| För användning med (applikation) | pH |
| För användning med (utrustning) | pH-mätare |
| Visa mer |