Läs mer
Fisherbrand™ accuflex™ Elektrodstöd
Produktkod. 11510234 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Inkluderar:
Elektrodstödarmsfäste för mätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11510234 Elektrodstödarmsfäste för mätare Varje
1 options
Produktkod. 11510234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1265.00 SEK
    1236.99 SEK / Paket med 1
    Save 28.01 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
För accumet™ bänkmeter
  • Fästs på mätarens bas med medföljande fäste
  • Rymmer en mikroelektrod och tre standardelektroder
  • Tillåter full upp/ner och vänster/höger positionering av elektroder
  • Tillverkad av kemikaliebeständig plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Stödarm och fäste
För användning med (applikation) pH
Inkluderar Elektrodstödarmsfäste för mätare
Material Plast