Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ 12mm Karl Fisher elektrodlampaskydd
Produktkod. 11510084 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Accumet 12 mm diameter. Elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11510084 Accumet 12 mm diameter. Elektrod Varje
1 options
Produktkod. 11510084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00 SEK
    97.75 SEK / Paket med 1
    Save 38.25 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Skydda ömtåligt glasmembran mot brott
Skydd glider över elektrodspetsen för att skydda glasglödlampan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Accumet 12 mm diameter. Elektrod
Typ Lampskydd