Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AP110 Bärbar pH-mätaresats
Produktkod. 11590184 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Område (pH):
-2 till 20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) unitSize
11590184 -2 till 20 Varje
1 options
Produktkod. 11590184
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Meter, Accumet™ kombinationspåfyllningsbar pH/ATC-elektrod 13-620-AP50A, påfyllningslösning, hård bärväska, provflaskor, pH-kalibreringspaket, 9V batteri och manual
Exakta mätningar när som helst, var som helst.
Exakta mätningar när som helst, var som helst
För inomhus- och utomhusbruk. Mångsidig och tillräckligt robust för de mest krävande applikationerna. Soft touch-knappar med komfortgrepp gör enhandsmanövrering till en lek. Den kompakta designen är tillräckligt liten för en skjortficka men ändå smart nog för alla laboratorier. AP100-serien innehåller en okrossbar accumet pH/ATC-elektrod som är påfyllningsbar för snabb respons och längsta livslängd.
AP110 pH/mV/Temp-mätarfunktioner:
  • Robust vattentätt hölje, IP67 klassad
  • Stor LCD-skärm med bakgrundsbelysning och enkelspråkig text —lätt att se och använda
  • Breda intervall: -2,00 till +20,00pH, 0 till± 2000.0mV, -5° till +100 °C
  • Justerbar pH-upplösning
  • 200 datapunkter internminne
  • Slope display
  • Automatisk avstängning
  • Full tre års mätargaranti
Obs: Temperaturintervallet för den medföljande sonden är 5° till 80 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Meter, Accumet™ kombinationspåfyllningsbar pH/ATC-elektrod 13-620-AP50A, påfyllningslösning, hård bärväska, provflaskor, pH-kalibreringspaket, 9V batteri och manual
För användning med (applikation) pH, mV, temperatur
Område (pH) -2 till 20
Räckvidd (mV) 0 till± 2000
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +100 °C
Visningstyp LCD
Datapunkter 200
IP-betyg IP67
Garanti 3 år
Noggrannhet Flera
Upplösning Flera
Detektionsområde -2 till 20 pH
Typ AP110 Bärbar pH-mätaresats