Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AP110 Bärbar pH-mätare
Produktkod. 11580184 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Område (pH):
-2 till 20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) Förpackningsstorlek
11580184 -2 till 20 Varje
1 options
Produktkod. 11580184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7305.00 SEK
    5267.24 SEK / Paket med 1
    Save 2037.76 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Innehåller
Endast mätare -alternativet inkluderar mätare, 9V-batteri och manual.
Exakta mätningar när som helst, var som helst
För inomhus- och utomhusbruk. Mångsidig och robust nog för de mest krävande användningarna. Mjuka tangenter med bekvämt grepp gör enhandshantering enkel. Den kompakta designen är tillräckligt liten för skjortfickan men smart nog för vilket laboratorium som helst.
Finns också: AP100-seriens kit, som inkluderar en obrytbar accumet pH/ATC-elektrod som kan fyllas på för snabb respons och längst livslängd.
AP110 pH/mV/Temperaturmätare har funktioner:
  • Robust vattentät hus, IP67-klassad
  • Stor LCD med bakgrundsbelysning och text på vanligt språk, –lätt att se och använda
  • Stora intervall: -2,00 till +20,00 pH, 0 till ±2000,0 mV, -5° till +100 °C
  • Justerbar pH-upplösning
  • 200 datapunkter internminne
  • Lutningsvisning
  • Auto-off
  • Full treårig mätargaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Mätare, 9V batteri, manual
För användning med (applikation) pH, mV, temperatur
Mätlägen pH, Relativ mV, Temperatur
Kalibrering pH, relativ mV, temperatur
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.1, 0.01
Räckvidd (mV) 0 till± 2000
Kalibreringspunkter 1 till 5 pH, 1 RmV, 1 temperatur
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +100 °C
Visningstyp LCD
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Datapunkter 200
Loggfunktionstyp Automatic (Automatisk), Manual (Manuell)
IP-betyg IP67
Garanti 3 år
Detektionsområde -2 till 20 pH
Typ AP110 Bärbar pH-mätare