Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AP115 Bärbar pH-mätare
Produktkod. 11560184 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Område (pH):
-2 till 20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) Förpackningsstorlek
11560184 -2 till 20 Varje
1 options
Produktkod. 11560184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8685.00 SEK
    6258.88 SEK / Paket med 1
    Save 2426.12 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Innehåller
Endast mätare -alternativet inkluderar mätare, 9V-batteri och manual.
Exakta mätningar när som helst, var som helst
För inomhus- och utomhusbruk. Mångsidig och tillräckligt robust för de mest krävande applikationerna. Soft touch-knappar med komfortgrepp gör enhandsmanövrering till en lek. Den kompakta designen är tillräckligt liten för en skjortficka men ändå smart nog för alla laboratorier. AP100-serien innehåller en okrossbar accumet pH/ATC-elektrod som är påfyllningsbar för snabb respons och längsta livslängd.
AP115 pH/mV/Temp-mätare erbjuder alla funktioner hos AP110 plus:
  • 0,001pH upplösning
  • Datum/tid visas för att mötas GLP krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Mätare, 9V batteri, manual
För användning med (applikation) pH, mV, temperatur
Mätlägen pH, Relative mV, Temperature
Kalibrering pH, Relative mV, Temperature
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.001
Räckvidd (mV) 0 till± 2000
Kalibreringspunkter 1 to 5 pH, 1 RmV, 1 temperature
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +100 °C
Visningstyp LCD
Alternativ för bakgrundsbelysning Yes
Datapunkter 200
Loggfunktionstyp Automatic, Manual
Certifikat och efterlevnad GLP
Garanti 3 år
Noggrannhet Flera
Upplösning 0.001pH
Detektionsområde -2 till 20 pH
Typ AP115 Bärbar pH-mätare