Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AP125 Bärbar pH/jon/mV/temperaturmätare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Meter Only
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
- Endast mätare -alternativet inkluderar mätare, 9V-batteri och manual.
Exakta mätningar när som helst, var som helst
Inomhus eller utomhus, dessa senaste accumet mätare är mångsidiga och tillräckligt robusta för de mest krävande applikationerna. Soft touch-knappar med komfortgrepp gör enhandsmanövrering till en lek. Den kompakta designen är tillräckligt liten för en skjortficka men ändå smart nog för alla laboratorier.
AP125 pH/mV/ISE/Tempmätarfunktioner:
- Robust vattentätt hölje, IP67 klassad
- Stor LCD-skärm med bakgrundsbelysning och enkelspråkig text —lätt att se och använda
- Jonkoncentrationsläge med val av upp till fem av 10 förprogrammerade kalibreringspunkter
- -2,00 till +20,00pH, 0,001pH upplösning
- 0 till± 2000.0mV, -5° till +100 °C
- Justerbar pH-upplösning
- 200 datapunkter internminne
- Datum/tid visas för att mötas GLP krav
- Slope display
- Automatisk avstängning
- Full tre års mätargaranti
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | Flera |
| Noggrannhet (mV) | 0 till± 2000mV |
| Kalibreringspunkter | 10 |
| Datapunkter | 200 |
| Visningstyp | LCD |
| IP-betyg | IP67 |
| Mätlägen | pH, Jon, mV, Temperatur |
| Räckvidd (mV) | 0 till± 2000 mV |
| Område (pH) | 2 till 20 |
| Upplösning (pH) | Justerbar |
| Visa mer |