Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AP125 Bärbar pH/jon/mV/temperaturmätaresats
Produktkod. 11550184 Handla allt Fisherbrand Produkter
Område (pH):
2 till 20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11550184
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Meter Kit innehåller mätare, accumet kombination påfyllbar pH/ATC elektrod 13-620-AP50A, påfyllningslösning, hård bärväska, provflaskor, pH-kalibreringspaket, 9V batteri och manual.
Exakta mätningar när som helst, var som helst
Inomhus eller utomhus, dessa senaste accumet mätare är mångsidiga och tillräckligt robusta för de mest krävande applikationerna. Soft touch-knappar med komfortgrepp gör enhandsmanövrering till en lek. Den kompakta designen är tillräckligt liten för en skjortficka men ändå smart nog för alla laboratorier. AP100-serien innehåller en okrossbar accumet pH/ATC-elektrod som är påfyllningsbar för snabb respons och längsta livslängd.
AP125 pH/mV/ISE/Tempmätarfunktioner:
  • Robust vattentätt hölje, IP67 klassad
  • Stor LCD-skärm med bakgrundsbelysning och enkelspråkig text —lätt att se och använda
  • Jonkoncentrationsläge med val av upp till fem av 10 förprogrammerade kalibreringspunkter
  • -2,00 till +20,00pH, 0,001pH upplösning
  • 0 till± 2000.0mV, -5° till +100 °C
  • Justerbar pH-upplösning
  • 200 datapunkter internminne
  • Datum/tid visas för att mötas GLP krav
  • Slope display
  • Automatisk avstängning
  • Full tre års mätargaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet Flera
Noggrannhet (mV) 0 till± 2000mV
Kalibreringspunkter 10
Datapunkter 200
Visningstyp LCD
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, Jon, mV, Temperatur
Räckvidd (mV) 0 till± 2000 mV
Område (pH) 2 till 20
Upplösning (pH) Justerbar
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +100 °C
För användning med (applikation) pH, jonkoncentration, mV, temperatur
Inkluderar Meter, accumet kombinationspåfyllningsbar pH/ATC-elektrod 13-620-AP50A, påfyllningslösning, hård bärväska, provflaskor, pH-kalibreringspaket, 9V batteri och manual
Produkttyp Mätarsats
Räckvidd -2 till +20pH
Upplösning Flera
Temperaturområde (engelska) 23 °F till 212 °F
Garanti 3 år
Längd (metrisk) Kabel: 76 cm