Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Automatiska temperaturkompensationssonder - kvicksilver - gratis
Produktkod. 10236064 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kontakttyper:
0,25 tum Telefon
Mini-telefon
Material:
316 rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
För användning med (utrustning):
Accumet bänkskiva och bärbar mätare
Accumet-modeller AP63, AP62, AP61
accumet AB, AR , XL, Basic, bänkmätare
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Material För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10236064 Mini-telefon 316 rostfritt stål accumet AB, AR , XL, Basic, bänkmätare Varje
11530234 0,25 tum Telefon Rostfritt stål Accumet bänkskiva och bärbar mätare Varje
11540234 Mini-telefon Rostfritt stål Accumet-modeller AP63, AP62, AP61 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10236064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2510.00 SEK
    1807.35 SEK / Paket med 1
    Save 702.65 SEK
    27% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För accumet™ bänkmeter.
För användning med accumet Meter
  • Signalera lösningens temperatur till mätaren för automatisk kompensation
  • Tillåt temperaturavläsning med mätare som har denna funktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) accumet AB, AR , XL, Basic, bänkmätare
Material 316 rostfritt stål
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 100°C
Typ ATC
Kontakttyper Mini-telefon
Längd (metrisk) kabel 0.9 m