Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Automatiska temperaturkompensationssonder - kvicksilver - gratis
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
För användning med accumet Meter
- Signalera lösningens temperatur till mätaren för automatisk kompensation
- Tillåt temperaturavläsning med mätare som har denna funktion
- Sonder för accumet AP Seriens bärbara mätare har vattentät kontakt
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Accumet bänkskiva och bärbar mätare |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | ATC |
| Kontakttyper | 0,25 tum Telefon |
| Längd (metrisk) kabel | 0.9 m |