Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Automatiska temperaturkompensationssonder - kvicksilver - gratis
Produktkod. p-4017690 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
0.25 in. Phone
Mini-Phone
Material:
316 rostfritt stål
Rostfritt stål
Stainless Steel
För användning med (utrustning):
Accumet bänkskiva och bärbar mätare
Accumet model AP63, AP62, AP61
accumet AB, AR , XL, Basic, bänkmätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11530234
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För accumet™ bänkmeter.
För användning med accumet Meter
  • Signalera lösningens temperatur till mätaren för automatisk kompensation
  • Tillåt temperaturavläsning med mätare som har denna funktion
  • Sonder för accumet AP Seriens bärbara mätare har vattentät kontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Accumet bänkskiva och bärbar mätare
Material Rostfritt stål
Typ ATC
Kontakttyper 0.25 in. Phone
Längd (metrisk) kabel 0.9 m