Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Konduktivitetskalibreringssats
Produktkod. 11580224 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
11580224 Varje
1 options
Produktkod. 11580224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3650.00 SEK
    2630.09 SEK / Paket med 1
    Save 1019.91 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Innehåller
  • Sex precisionsmotstånd (nominella värden 10ohm, 100ohm, 1kohm, 10kohm, 100kohm och 1Mohm)
  • Kontakter för accumet XL och AB konduktivitetsmätare
  • Skum vadderat fodral
Precisionskalibreringsmotståndsats för accumet konduktivitetsmätare.
  • Levereras med fabriksprovningscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Konduktivitetskalibreringssats