Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Dubbel platinastift KF-titreringselektrod - kvicksilver - fri
Produktkod. 11560074 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kontakttyper:
Dubbla stift
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
11560074 Dubbla stift Varje
1 options
Produktkod. 11560074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4545.00 SEK
    3277.20 SEK / Paket med 1
    Save 1267.80 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kräver
Kräver 13-640-150 Pin-jack Adapter för användning med USA Standardingångar, eller 13-620-488 BNC-ingångsadapter för BNC-ingångar.
För Karl Fischer och dead-stop titrering och svavelanalyser
  • För användning med Fisher Scientific KF Titrimeter™ , Fisher Scientific Svavelanalysator, pH-mätare med -10 A μKF polariserande utgång
  • Omslag -5° till +°100 C (23° till 212 °F).
Beställningsinfo
Mäter 5,5 tum. L (140 mm), 13 mm dia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Kontakttyper Dubbla stift
Material Glas
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +100 °C
Typ Elektrod
Typ av fyllningslösning Hold (Håll)
För användning med (applikation) För Karl Fischer och dead-stop titrering och svavelanalyser
Temperatur (engelska) Drift 23 °F till 212 °F
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till +100 °C
Längd (engelska) 5,5 tum
Längd (metrisk) 140 mm
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 13 mm