Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Elektrodreservoar - Kvicksilver - Fri
Produktkod. 11570124 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
1 x 2 x 3,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11570124 1 x 2 x 3,75 tum Varje
1 options
Produktkod. 11570124
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Reducera tätning för användning med 0,25 tum Diameter (6,4 mm) elektroder
Reservoar, Elektrod; Fisher Scientific accumet; Förvarar en elektrod i lämplig blötläggningslösning; Oval flaska av polyeten; Läcksäker tätning; 1L x 2W x 3,75 tum. H
  • Förvarar enskild elektrod i lämplig blötläggningslösning, utan uttorkade blötläggningsbägare eller kladdigt spill
  • Håller elektroderna konditionerade och redo att användas
  • Oval polyetenflaska 1L x 2W x 3,75 tum H (2,5 x 5,1 x 9,5 cm)
  • Locket innehåller ytterligare O-ringar för användning med valfri elektrod med 6 mm, 10 mm eller 12 mm diameter
  • O-ringen ger tätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Elektrod
Typ Förvaringsreservoar
Inkluderar Reducerande tätning
Material Polyeten
Mått (L x B x H) 1 x 2 x 3,75 tum
Längd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Höjd (engelska) 3,75 tum
Höjd (metrisk) 95.2 mm