Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Epoxy Body pH/ATC Probe för Corning Mätare - Kvicksilverfri
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Med BNC-kontakt och ATC-kontakt för Corning Meter
- Epoxikropp för hållbarhet
- pH-kombinationselektrod med inbyggd ATC-sond och temperatursignalkontakt speciellt utformad för användning med Corning meter
- Vätskefylld Ag/AgCl-referens med en förbindelse
- BNC pH-kontakt
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC/RCA |
| Korsning | Enkel |
| Material | Epoxy |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0°C to 80°C |
| Typ | pH/ATC-kombinationselektrod |
| Typ av fyllningslösning | Vätska |
| För användning med (applikation) | ATC, pH |
| För användning med (utrustning) | pH-mätare |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Visa mer |