Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Gas-Sensing Combination ISEs
Produktkod. 11500134 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
Amerikansk standard/stift
BNC-till-USS-adapter krävs med denna produkt som ett engångsköp. Artikelnummer: 13-641-890
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11500134
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För ammoniak- och koldioxidanalyser; tuff, kemikaliebeständig kropp; permanent sammanfogad membran/kapsylmontering ingen svår —montering krävs för användaren
Preassembled, pretested membrane/cap unit
  • Assures optimum membrane tension and alignment, with no-leak operation
  • Membrane is much less susceptible to surfactant deterioration: use it for extended periods in more varied solution types—wastewater samples, process streams
  • Noncrystallizing fill solution won't impede performance or cause membrane rupture
  • With 39 in. (1m) lead
Features
  • Tough, chemical-resistant body
  • Bonded membrane/cap assembly
  • Continuous electrical shielding and insulation of internal elements, cable and connectors
  • Extremely stable, reproducible readings with a minimum of electrical noise
  • Lower detection limits than conventional ISEs
  • Rapid response time that lowers cost per test
  • Individually tested, serialized to meet GLP requirements, and backed by the Fisher Scientific™ Technical Applications staff
Ammonia Combination ISE
  • Determines ammonia and ammonium ion concentration in diverse samples
  • Applications include sewage effluent, boiler water, industrial wastes, stack gases, food, fertilizers
  • Measurements are unaffected by sample color, turbidity or suspended solids
  • Gases such as CO2, SO2 and H2S do not interfere
  • Method has ASTM and EPA approval
Carbon Dioxide Combination ISE
  • Measures carbon dioxide, carbonate and bicarbonate
  • Applications include carbonated beverages, wines, groundwater, seawater
Beställningsinfo
Ersättningsmembranlock: Ammoniak, 13-620-512; Koldioxid, 13-620-513. Fyllningslösningar: Ammoniak, ACCU-080-0500; Koldioxid, 13-641-766.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Determines Ammonia and Ammonium ion concentration in sewage effluent, boiler water, industrial wastes, stack gases, food, fertilizers
Kontakttyper Amerikansk standard/stift
Diameter (engelska) Kropp 0.5 in.
Diameter (metrisk) kropp 13 mm
Typ av fyllningslösning Noncrystallizing - NH4Cl
Längd (engelska) 4.01 in.
Längd (metrisk) 102 mm
Material Epoxy
Driftintervall (metriskt) 0.009 to 1700 ppm
Temperatur (engelska) Drift 32° to 122°F
Certifikat och efterlevnad ASTM, EPA
pH-intervall 13
Störningar Volatile Amines, Metal cations that complex Ammonia
Motstånd <300megohm
Svarstid <30 sec.
Temperaturområde (metriskt). 0 to 50°C
För användning med (utrustning) Ammonia Gas-Sensing Combination ISE
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 50°C
Typ Combination ISE