Beskrivning
För ammoniak- och koldioxidanalyser; tuff, kemikaliebeständig kropp; permanent sammanfogad membran/kapsylmontering ingen svår —montering krävs för användaren
Förmonterad och förtestad membran-/lockenhet
- Säkerställer optimal membranspänning och inriktning samt läckagefri drift
- Membranet är betydligt mindre känsligt för nedbrytning av ytaktiva ämnen: använd det under längre perioder i fler typer av lösningar—avloppsvattenprover, processflöden
- Fyllningslösningen kristalliserar inte och försämrar inte prestandan eller orsakar membranbrott
- Med 39 tum (1 m) kabel
Egenskaper
- Robust, kemikaliebeständigt hölje
- Sammanfogad membran-/lockenhet
- Kontinuerlig elektrisk skärmning och isolering av interna delar, kabel och kontakter
- Mycket stabila, reproducerbara mätvärden med minimalt elektriskt brus
- Lägre detektionsgränser än konventionella jonselektiva elektroder
- Snabb svarstid som minskar kostnaden per test
- Individuellt testad och serienumrerad för att uppfylla GLP-kraven, med stöd från Fisher Scientific™ personal för tekniska tillämpningar
Kombinerad jonselektiv elektrod för ammoniak
- Bestämmer koncentrationen av ammoniak och ammoniumjoner i olika prover
- Tillämpningar omfattar avloppsvatten, pannvatten, industriavfall, rökgaser, livsmedel och gödningsmedel
- Mätningarna påverkas inte av provets färg, grumlighet eller suspenderade partiklar
- Gaser som CO2, SO2 och H2S stör inte mätningen
- Metoden är godkänd av ASTM och EPA
Kombinerad jonselektiv elektrod för koldioxid
- Mäter koldioxid, karbonat och vätekarbonat
- Tillämpningar omfattar kolsyrade drycker, vin, grundvatten och havsvatten
Beställningsinfo
Ersättningsmembranlock: Ammoniak, 13-620-512; Koldioxid, 13-620-513. Fyllningslösningar: Ammoniak, ACCU-080-0500; Koldioxid, 13-641-766.
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Bestämmer ammoniak- och ammoniumjonkoncentrationen i avloppsvatten, pannvatten, industriavfall, stackgaser, mat, gödningsmedel |
| Kontakttyper | Kräver BNC-till-USS-adapter |
| Diameter (engelska) Kropp | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) kropp | 13 mm |
| Typ av fyllningslösning | Icke-kristalliserande - NH4Cl |
| Längd (engelska) | 4,01 tum. |
| Längd (metrisk) | 102 mm |
| Material | Epoxy |
| Driftintervall (metriskt) | 0,009 till 1700 ppm |
| Temperatur (engelska) Drift | 32 °F till 122 °F |
| Visa mer |