Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Gelfylld polymerkropp pH/ATC Dubbelövergångskombinationselektroder: Kvicksilverfri
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Kombinera bekvämligheten med en kombinationselektrod med inbyggd ATC-sond
- Tre-i-ett-konstruktion för bekväm testning av små prover med en enda sond
- Gelfylld referenscell och Fisher Scientific™ universalglasmembran infällt i änden för snabb, reproducerbar respons
- Snabb pH-testning i fält eller med svåra prover
- Dubbla korsningar ger snabb respons och lång livslängd var som helst igensättning av korsningar kan vara ett problem
- Inre kammare innehåller referenselement med gelat KCl och AgCl; yttre kammaren innehåller endast KCl
- Permanent gelfylld
Epoxikropp modell 13-620-111 med BNC/minitelefonkontakter
- För accumet Excel (XL) och accumet Forskning (AR ) Serie
- För accumet Basic Series AB15, AB15 Plus
- För avvecklad accumet 1000 bärbar
- För avvecklad accumet BASIC modeller
Epoxikropp modell 13-620-112 med BNC/0,25 tum. Telefonkontakter
- För avvecklad accumet bänkmodeller 50, 25, 20, 15, 10, 5 och 30
- För användning med accumet AP61, AP62, AP63 bärbara mätare
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Lila |
| Kontakttyper | BNC/Mini-Phone ATC |
| Korsning | Dubbel |
| Material | Epoxy |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5 °C till +80 °C |
| Typ | pH/ATC-kombinationselektrod |
| Typ av fyllningslösning | Gel |
| För användning med (applikation) | Fält, Processövervakning, Robust användning |
| För användning med (utrustning) | AB15/15plus, XL, AR Serie 15, 20, 25, 50 och 60 bänkmeter; skiva. 1000, BASIC |
| Visa mer |