Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Gelfylld polymerkropp pH/ATC Dubbelövergångskombinationselektroder: Kvicksilverfri
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
Kombinera bekvämligheten med en kombinationselektrod med inbyggd ATC-sond
- Tre-i-ett-konstruktion för bekväm testning av små prover med en enda sond
- Gelfylld referenscell och Fisher Scientific™ universalglasmembran infällt i änden för snabb, reproducerbar respons
- Snabb pH-testning i fält eller med svåra prover
- Dubbla korsningar ger snabb respons och lång livslängd var som helst igensättning av korsningar kan vara ett problem
- Inre kammare innehåller referenselement med gelat KCl och AgCl; yttre kammaren innehåller endast KCl
- Permanent gelfylld
Epoxikropp modell 13-620-111 med BNC/minitelefonkontakter
- För accumet Excel (XL) och accumet Forskning (AR ) Serie
- För accumet Basic Series AB15, AB15 Plus
- För avvecklad accumet 1000 bärbar
- För avvecklad accumet BASIC modeller
Epoxikropp modell 13-620-112 med BNC/0,25 tum. Telefonkontakter
- För avvecklad accumet bänkmodeller 50, 25, 20, 15, 10, 5 och 30
- För användning med accumet AP61, AP62, AP63 bärbara mätare
Spezifikation
Spezifikation
| Färg | Lila |
| Kontakttyper | BNC/0,25 tum. Telefon ATC |
| Korsning | Dubbel |
| Material | Epoxy |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5 °C till +80 °C |
| Typ | pH/ATC-kombinationselektrod |
| Typ av fyllningslösning | Gel |
| För användning med (applikation) | Fält, Processövervakning, Robust användning |
| För användning med (utrustning) | För avvecklad accumet bänkmodeller 50, 25, 20, 15, 10, 5 och 30 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?