Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Gelfylld polymerkropp med enkel förening pH-kombinationselektroder, kvicksilverfria
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Robust polymerkonstruktion för handhållen användning med vattenhaltiga prover i klassrummet eller på fältet
- Standardstorlek på polypropenkropp
- Idealiskt för handhållen användning med vattenbaserade prover
- Robust konstruktion för användning överallt där grov hantering och brott är problem, och där underhåll är svårt
- Glasets pH-bulb är nedsänkt i spetsen för inbyggt skydd
- Endcap seal håller membranet fuktigt mellan användningarna
- Ag/AgCl internt referenselement, porös keramisk övergång
- Fylld med geléerad 4M KCl mättad med AgCl-elektrolyt; behöver aldrig fyllas på
- Mått 5,75 tum lång (14,7 cm) totalt
- Fullt 0 till 14 pH-intervall
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC och Phono Plug |
| Korsning | Enkel keramik |
| Material | Polymer/polypropen |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5 °C till +80 °C (endast glödlampa) |
| Typ | Kombinerad pH-elektrod |
| Typ av fyllningslösning | 4mol/L KCl-gel |
| För användning med (applikation) | Idealisk för handhållen användning med vattenprover |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Svarstid | <10 sek. |
| Visa mer |