Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Glass Body Calomel Reference Electrodes
Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (applikation):
Biomedical, Tris
Korsning:
Sleeve
Förvaringskrav:
Packed dry (without electrolyte)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Standard-size glass body
- Contains mercury
- -5° to +80°C
- 0 to 14pH range
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Pin |
| Korsning | Sleeve |
| Material | Glass |
| pH-intervall | 0 to 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5°C to +80°C |
| Typ av fyllningslösning | Mercury |
| För användning med (applikation) | Biomedical, Tris |
| Intern referens | Hg/Hg2Cl2 (Calomel) |
| Referenselektrolyt | Calomel |
| Förvaringskrav | Packed dry (without electrolyte) |
| Visa mer |