Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Glasmembran Natriumkombination ISE
Produktkod. 11580174 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kontakttyper:
Fast 1,2 m BNC-kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
11580174 Fast 1,2 m BNC-kabel Varje
1 options
Produktkod. 11580174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8515.00 SEK
    6139.29 SEK / Paket med 1
    Save 2375.71 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Kombination ISE för bestämning av natriumjonkoncentration
Epoxikroppsnatriumkombination ISE
  • Speciellt formulerad natriumkänslig glaslampa
  • Direkt mätning av aktiv natriumjonkoncentration
  • Integral kalomelreferenshalvcell med mättad KCl-elektrolyt
  • Porös keramisk knutpunkt
  • Tuff epoxikropp
Funktioner
  • Låg drift, snabb respons, hög selektivitetsförhållande, bra termisk stabilitet och brett arbetsområde
  • Avtagbart ändskydd skyddar mot att glaslampan går sönder, möjliggör enkel rengöring
  • Avslutningsstängning förenklar förvaring, eliminerar blötläggning av flaskor
  • Kontinuerlig elektrisk skärmning och isolering av interna element, kabel och kontaktdon
  • Extremt stabila, reproducerbara avläsningar med ett minimum av elektriskt brus
  • Snabb svarstid som sänker kostnaden per test
  • Individuellt testad, serialiserad för att möta GLP krav och stöds av Fisher Scientific™ Personal för tekniska applikationer
Användningsområden
  • Natriumtestning i kött, fisk, mejeriprodukter, fruktjuicer, bryggvatten, grundvatten, havsvatten, jordar, kroppsvätskor
  • Idealisk för mätningar av små prover eller testning i små kärl
Mått
  • Diameter: kropp, 0,5 tum. (12,7 mm); lock, 0,625 tum. (16 mm)
  • Längd: 4,5 tum L (11,4 cm) kropp, 1 tum L (2,5 cm) lock, 5,5 tum (14 cm) totalt. Med 30 tum. (76,2 cm) bly
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Används för natriumtestning i kött, fisk, mejeriprodukter, fruktjuicer, bryggvatten, grundvatten, havsvatten, jordar, kroppsvätskor
Kontakttyper Fast 1,2 m BNC-kabel
Diameter (engelska) Kropp 0,5 tum
Diameter (metrisk) kropp 12.7mm
Diameter (metrisk) Cap 15.8mm
Typ av fyllningslösning SP138-500
Korsning Porös keramik
Längd (engelska) 5,5 tum
Längd (metrisk) 139.7mm
Material Epoxy
pH-intervall 0 till 14
Temperaturområde (metriskt). 0 till 60 °C
För användning med (utrustning) ISE Meter with a BNC Connection
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 60°C
Typ Elektrod