Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Vätskefyllda kvicksilverfria pH/ATC epoxikroppskombinationselektroder, med BNC och minitelefon ATC-kontakter
Produktkod. p-3590257 Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperatur (metrisk) Drift:
0 °C till 80 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11500194
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Elektrod, 60 ml refilllösning, elektrodförvaringsflaska
Kräver
Kräver fyllningslösning
TRIS-kompatibel, robust och bekväm
  • Robust epoxikropp i standardstorlek
  • Design med dubbla korsningar förhindrar referenskontamination; kompatibel med TRIS-applikationer; kvicksilverfri
  • Vätskefylld design ger snabb respons
  • Porös keramisk koppling, Ag/AgCl-referens
  • Inbyggd ATC-sond
  • Robust epoxikropp för användning i fält eller växt
  • Idealisk för handhållen användning med vattenprover
  • Design med dubbla korsningar eliminerar mätproblem och igensättning av forskning med TRIS-buffertar
Beställningsinfo
Ändlockstätning; håller membranet fuktigt och klart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Lila
Kontakttyper BNC/Mini-Phone ATC
Korsning Porös keramisk dubbel
Material Epoxy
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ pH/ATC-kombinationstitreringselektrod
Typ av fyllningslösning Mättad KCl-elektrolyt (SP138-500)
För användning med (applikation) Allmänna laboratorie- och biovetenskapliga tillämpningar
För användning med (utrustning) Accumet Excel (XL) serie, Forskning (AR ) och Basic (AB15 och AB15 Plus) bänkmätare
Inkluderar Elektrod, 60 ml refilllösning, elektrodförvaringsflaska
Intern referens Ag/AgCl
Sond ATC
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C
Längd (engelska) 4,1 tum
Längd (metrisk) 106 mm
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (metrisk) 12 mm