Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Membranlock för gasavkännande kombinations-ISE
Produktkod. 11530134 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
12 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11530134 12 mm Paket med 3
1 options
Produktkod. 11530134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2335.00 SEK
    1680.72 SEK / Paket med 3
    Save 654.28 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Set med tre ersättningsmembranlock med O-ringar.
  • För Ammoniak Gas-Sensing Combination ISEs 13-620-508, 13-620-509; Koldioxidgasavkännande kombination ISE 13-620-510, 13-620-511
  • Set med tre ersättningsmembranlock
  • Med O-ringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ammoniak gasavkännande kombination ISE
Typ Membranlock
Diameter (metrisk) 12 mm