Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Kvicksilverfria konduktivitetssonder: två celler
Produktkod. 11580074 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Cell konstant:
0,1 cm -1
1 cm -1
1 cm-1
10 cm -1
10 cm-1
Mätområden:
0,5 till 200μ S/cm
1 000 till 200 000μ S/cm
10 till 2000 μS/cm
10 till 2000μ S/cm
1000 till 200 000 μS/cm
Material:
Epoxi
Epoxy
Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cell konstant Mätområden Material unitSize
11580074 1 cm -1 10 till 2000μ S/cm Glas Varje
11590074 0,1 cm -1 0,5 till 200μ S/cm Glas Varje
11500084 10 cm-1 1000 till 200 000 μS/cm Glas Varje
11510174 1 cm-1 10 till 2000 μS/cm Epoxi Varje
11500174 0,1 cm -1 0,5 till 200μ S/cm Epoxy Varje
11590164 10 cm -1 1 000 till 200 000μ S/cm Epoxy Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11580074
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Separat ATC-sond för temperaturkompenserade avläsningar.
För användning med AR60, AR50, AR20, AB30 bänkskiva och AP65 bärbara mätare
Cellens unika kompakta storlek är densamma som en typisk pH-elektrod som —tillåter användning i standardelektrodhållare.
  • Tvåcellstyper med glas- eller epoxikroppar
  • Dubbla stiftkontakter
  • Cellkonstanter på 0,1, 1,0 eller 10,0 cm -1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 1 cm -1
Kontakttyper 2-stift
För användning med (utrustning) AR60, AR50, AR20, AB30 bänkskiva och AP65 bärbar mätare
Typ Konduktivitetssond
Material Glas
Mätområden 10 till 2000μ S/cm
Förvaringsmetod Nedsänkt i avjoniserat vatten
Sond 2 Cellledningsförmåga