Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Kvicksilverfria konduktivitetssonder: två celler
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Kräver
Separat ATC-sond för temperaturkompenserade avläsningar.
För användning med AR60, AR50, AR20, AB30 bänkskiva och AP65 bärbara mätare
Immersionstypens unika kompakta storlek är densamma som en typisk pH-elektrod—och möjliggör användning i en standard-elektrodhållare.
- Tvåcellstyper med glas- eller epoxikroppar
- Dubbelstiftskontakter
- Cellkonstanter på 0,1, 1,0 eller 10,0 cm-1
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 10 cm -1 |
| Kontakttyper | 2-stift |
| För användning med (utrustning) | AR60, AR50, AR20, AB30 bänkskiva och AP65 bärbar mätare |
| Typ | Konduktivitetssond |
| Material | Epoxy |
| Mätområden | 1 000 till 200 000μ S/cm |
| Förvaringsmetod | Nedsänkt i avjoniserat vatten |
| Sond | 2 Cellledningsförmåga |