Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Kvicksilverfria konduktivitetssonder: två celler
Produktkod. p-185827 Handla allt Fisherbrand Produkter
Cell konstant:
0,1 cm -1
1 cm -1
1 cm-1
10 cm -1
10 cm-1
Mätområden:
0,5 till 200μ S/cm
1 000 till 200 000μ S/cm
10 till 2000 μS/cm
10 till 2000μ S/cm
1000 till 200 000 μS/cm
Material:
Epoxi
Epoxy
Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11580074
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Separat ATC-sond för temperaturkompenserade avläsningar.
För användning med AR60, AR50, AR20, AB30 bänkskiva och AP65 bärbara mätare
Cellens unika kompakta storlek är densamma som en typisk pH-elektrod som —tillåter användning i standardelektrodhållare.
  • Tvåcellstyper med glas- eller epoxikroppar
  • Dubbla stiftkontakter
  • Cellkonstanter på 0,1, 1,0 eller 10,0 cm -1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 1 cm -1
Kontakttyper 2-stift
För användning med (utrustning) AR60, AR50, AR20, AB30 bänkskiva och AP65 bärbar mätare
Typ Konduktivitetssond
Material Glas
Mätområden 10 till 2000μ S/cm
Förvaringsmetod Nedsänkt i avjoniserat vatten
Sond 2 Cellledningsförmåga