Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Kvicksilverfri Silver Billet Half Cell Electrode
Produktkod. 11550074 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kontakttyper:
Stift
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
11550074 Stift Varje
1 options
Produktkod. 11550074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3435.00 SEK
    2475.44 SEK / Paket med 1
    Save 959.56 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-12-2026
Kräver
  • Kräver kompatibel referenselektrod; föreslagna referenselektroder är 13-620-216, 13-620-273, 13-620-47
  • Kräver 13-640-150 Pin Jack Adapter för USA Standardingångar eller 13-620-490 BNC-ingångsadapter för BNC-ingångar
För titrering av silver och halogenid
  • Extra stor silver billet halvcell
  • Glaskropp, 14 cmL
  • Temperaturområde -5° till +100 °C (+23° till +212 °F)
  • Stomme, 10 mm diameter
  • Stiftkontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Stift
Material Glas
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +100 °C
Typ Halvcellselektrod
För användning med (applikation) Halid, Silver
Temperatur (engelska) Drift 23 °F till 212 °F
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till +100 °C
Längd (engelska) 5,5 tum
Längd (metrisk) 140 mm
Diameter (engelska) Kropp 0,37 tum.
Diameter (metrisk) kropp 10 mm