Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Metallisk ORP-indikeringselektrod - kvicksilver - fri
Produktkod. 10626201 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kontakttyper:
Stift
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10626201 Stift Varje
1 options
Produktkod. 10626201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3670.00 SEK
    2644.19 SEK / Paket med 1
    Save 1025.81 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Kräver
Kräver: 13-640-150 Pin Jack Adapter för USA Standardingångar eller 13-620-490 BNC-ingångsadapter för BNC-ingångar
Platina som indikerar halvcell för ORP-mätningar och redoxtitrering
  • Glaskropp och platinaelement med stor yta
  • Temperaturområde: -5° till +100 °C (23° till 212 °F)
  • Mäter 5,5 tum (14 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Stift
Material Glas
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +100 °C
Typ ORP elektrod
För användning med (applikation) ORP, Redox
Temperatur (engelska) Drift 23 °F till 212 °F
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till +100 °C
Längd (engelska) 5,5 tum
Längd (metrisk) 140 mm
Diameter (engelska) Kropp 0,39 tum
Diameter (metrisk) kropp 10 mm