Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Mikro- och semimikrostorleksglaskombinationselektroder - kvicksilver - fri
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
BNC och 6-stift
BNC/RCA
amerikansk standard
Längd (metrisk):
60 mm
100 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Idealisk för mikrobrunnsplattor, serumkoppar, kyvetter, mikroprovrör, NMR-rör och kapillärrör
Noll till 14 pH-intervall
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC och 6-stift |
| Korsning | Enkel |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5 °C till +110 °C |
| Typ | Kombinations pH-elektrod, Ag/AgCl |
| Typ av fyllningslösning | Mättad KCl med AgCl. KCl |
| För användning med (applikation) | Små prover |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Temperatur (engelska) Drift | 23 °F till 230 °F |
| Visa mer |