Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ pH/ATC-elektrod för mätare i AP60- och AP100-serien, kvicksilverfri
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
BNC/Mini-Phone ATC
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kombinationselektrod med inbyggd ATC-sond
- Vätskefylld
- Ag/AgCl-referens
- Enkel korsning
- BNC/Mini-Phone vattentäta kontakter för bärbara modeller i AP60-serien
- pH-intervall: 0 till 14
- Temperaturområde: 5° till 80 °C
- Sondlängd: 102mm
- Sonddiameter: 10 mm
- Kabellängd: 76cm
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC/Mini-Phone ATC |
| Korsning | Enkel |
| Material | Polymer |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Typ | pH/ATC-kombinationselektrod |
| Typ av fyllningslösning | Vätska |
| För användning med (utrustning) | Accumet AP60 och AP100 bärbar mätare |
| Inkluderar | Mätare, 9V batteri, manual |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Temperatur (engelska) Drift | 32°F till 212°F |
| Visa mer |