Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ pH/ATC-sond för bärbara mätare i AP80- och AP70-serien: Kvicksilverfri
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
BNC och Pin, ATC
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Byte/tillbehör för accumet AP85, AP84, AP72, AP71 Bärbara mätare
- Allt-i-ett pH-/temperatursond
- Vätskefyllt Ag/AgCl-referenselement
- Robust plastkropp
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC och Pin, ATC |
| Korsning | Enkel |
| Material | Epoxy |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5 °C till +80 °C |
| Typ | pH/ORP-kombinationstitreringselektrod |
| Typ av fyllningslösning | Mättad KCl med AgCl. KCl |
| För användning med (applikation) | Allt-i-ett pH-temperatur |
| För användning med (utrustning) | Accumet AP70 bärbar mätare |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Visa mer |