Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Polymermembrankombination ISE, kvicksilverfri: Kalcium
Produktkod. 11530144 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
Fast 1,2 m BNC-kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11530144
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabba, exakta mätningar av kalcium, nitrat och kaliumjoner i vattenlösningar över ett brett spektrum av koncentrationer
Snabba, exakta mätningar i vattenlösningar över ett brett spektrum av koncentrationer.
Sensor förseglad i epoxikropp
  • Avkänningsmoduler innehåller flytande intern fyllningslösning i kontakt med gelat organofilt membran
  • Membran är impregnerat med en selektiv jonbytare för jon av intresse
  • Sensorer är förseglade i en hållbar epoxikropp med inbyggd referenshalvcell
  • Tillåt snabba, exakta mätningar i vattenlösningar över ett brett spektrum av koncentrationer
  • Epoxikropp ger kemisk beständighet
Funktioner
  • Tuff, kemikaliebeständig epoxikropp
  • Membranenheten förseglad till kroppen
  • Kontinuerlig elektrisk skärmning och isolering av interna element, kabel och kontakter
  • Extremt stabila, reproducerbara avläsningar med ett minimum av elektriskt brus
  • Lägre detektionsgränser än konventionella ISE
  • Snabb svarstid som sänker kostnaden per test
  • Individuellt testad, serialiserad för att möta GLP krav och stöds av Fisher Scientific Personal för tekniska applikationer
Mått
  • Diameter: kropp, 0,5 tum. (12,7 mm); lock, 0,625 tum. (16 mm)
  • Längd: kropp, 4 tum. (10,2 cm); mössa, 1 tum. (2,5 cm); totalt, 5 tum. (12,7 cm)
Kalciumelektrod
  • Hittar tillämpning vid testning av vin, öl, mejeriprodukter, livsmedel, växter, läkemedel, gödningsmedel, sprängämnen, lera och jord
  • Används som endpointdetektor vid EDTA-kalciumtitrering
  • Fyllningslösning är 4M KCl (med AgCl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Används vid testning av vin, öl, mejeriprodukter, livsmedel, växter, läkemedel, gödningsmedel, sprängämnen, lera och jord
Kontakttyper Fast 1,2 m BNC-kabel
Diameter (engelska) Kropp 0,5 tum
Diameter (metrisk) kropp 12.7mm
Diameter (metrisk) Cap 15.8mm
Typ av fyllningslösning 4mol/L KCl med AgCl
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 127mm
Material Epoxy
Driftintervall (metriskt) 0,04 till 400 ppm
Temperatur (engelska) Drift 32° till 88 °F
pH-intervall 3 till 10
Störningar Mg2+, Zn2+, Ba2+, K+, Na2+, Ni2+ , Cu2+, Fe2+, Sr2+, H+, Hg2+
Motstånd >1 megohm
Svarstid ∽1 min. eller mindre
Elektrod Kalcium
Temperaturområde (metriskt). 0 till 40 °C
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 40 °C
Typ Membrankombination ISE