Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Sond
Produktkod. 12860653 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Modell XL150, 200, 250, 500, 600, AB150, 200 och 250 Multiparameter bänkmätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12860653 Modell XL150, 200, 250, 500, 600, AB150, 200 och 250 Multiparameter bänkmätare Varje
1 options
Produktkod. 12860653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2405.00 SEK
    1906.84 SEK / Paket med 1
    Save 498.16 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Enkel Plug and Stir -teknik för accumet XL och AB seriemätare
Enkel Plug and Stir -teknik för accumet XL och AB seriemätare
Ger blandning utan att magnetiska omrörarstänger eller omrörarplattor krävs.
  • Sparar värdefullt bänkutrymme
  • Tyst drift
  • Justerbar hastighetskontroll
  • Ingen extra ström krävs
  • Multiparameter XL bänkmodeller kan acceptera upp till två prober för samtidig omrörning
Beställningsinfo
Kompatibel med följande modeller: XL150, XL200, XL250, XL500, XL600, AB150, AB250, AB200. Ersättningspaddlar tillgängliga separat; se katt. inga. 13620RP.
Garanti
Ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Sond
För användning med (utrustning) Modell XL150, 200, 250, 500, 600, AB150, 200 och 250 Multiparameter bänkmätare