Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Ersättningskonduktivitet/TDS/temperatursond - kvicksilver - fri
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Ersättningssond som ska användas för konduktivitet, TDS och temp.
Ersättning för:
- accumet AP75, AP85 portabla mätare
- Oakton™ CON 11, CON 110, CON 400, CON 410, pH/CON 300, TDS 400 Portabla Mätare
- Oakton CON 510, pH/CON 510 bänkmätare
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 1 |
| Kontakttyper | 6-polig DIN |
| För användning med (applikation) | Konduktivitet, TDS, Temp |
| För användning med (utrustning) | Accumet AP75, AP85 bärbar mätare, Oakton CON 11, CON 110, CON 400, CON 410, pH/CON 300, TDS 400 bärbar mätare, Oakton CON 510, pH/CON 510 bänkmätare |
| Typ | Konduktivitet/TDS/temperatursond |
| Längd (engelska) Kabel | 36 tum. |
| Längd (metrisk) kabel | 0,9 m |
| Material | Epoxy |
| Mätområden | 0-150mS |
| Sond | Konduktivitet/TDS/Temperatur |