Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Solid State Combination ISE, kvicksilverfri: Cyanid
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
För bestämning av bromid, klorid, koppar, cyanid, fluorid, bly och silver/sulfid
Funktioner
- Låg drift, snabb respons, hög selektivitetsförhållande, bra termisk stabilitet och brett arbetsområde
- Kontinuerlig elektrisk skärmning och isolering av interna element, kabel och kontaktdon
- Extremt stabila, reproducerbara avläsningar med ett minimum av elektriskt brus
- Snabb svarstid som sänker kostnaden per test
- Individuellt testad, serialiserad för att möta GLP krav och stöds av Fisher Scientific Personal för tekniska applikationer
Kombinationsmodeller
- Har ett homogent avkänningsmembran för bred applikation, snabb respons, minimal provretention, förbättrad precision och lägre detektionsgränser
- I glas- eller epoxikropp som innehåller avkännings- och referensceller i en enda sond
- Mäter cyanidjoner i vattenlösningar
- För övervakning i petrokemiska processer och plätering, vattenförsörjning och tillverkningsavfall
- Epoxikropp
Cyanidlösningar är mycket giftiga; använd en pipettlampa när du förbereder dem. Sura cyanidlösningar producerar vätecyanid; procedurer med dessa måste göras i ett dragskåp. Mätningar över 10 -3 M bör göras sällan, eftersom cyanidjonen långsamt eroderar det avkännande membranet.
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Används för övervakning av petrokemiska processer och plätering, vattenförsörjning och tillverkningsavfall |
| Kontakttyper | Fast 1,2 m BNC-kabel |
| Diameter (engelska) Kropp | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) kropp | 13mm |
| Typ av fyllningslösning | 13-620-808 |
| Längd (engelska) | 4,01 tum. |
| Längd (metrisk) | 102mm |
| Material | Epoxy |
| Driftintervall (metriskt) | 0,1 till 260 ppm |
| Temperatur (engelska) Drift | 32° till 176 °F |
| Visa mer |