Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Solid State Combination ISE, kvicksilverfri: Silver/sulfid
Produktkod. 11590144 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kontakttyper:
Fast 1,2 m BNC-kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
11590144 Fast 1,2 m BNC-kabel Varje
1 options
Produktkod. 11590144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9295.00 SEK
    6701.73 SEK / Paket med 1
    Save 2593.27 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
För bestämning av bromid, klorid, koppar, cyanid, fluorid, bly och silver/sulfid
Funktioner
  • Låg drift, snabb respons, hög selektivitetsförhållande, bra termisk stabilitet och brett arbetsområde
  • Kontinuerlig elektrisk skärmning och isolering av interna element, kabel och kontaktdon
  • Extremt stabila, reproducerbara avläsningar med ett minimum av elektriskt brus
  • Snabb svarstid som sänker kostnaden per test
  • Individuellt testad, serialiserad för att möta GLP krav och stöds av Fisher Scientific Personal för tekniska applikationer
Kombinationsmodeller
  • Har ett homogent avkänningsmembran för bred applikation, snabb respons, minimal provretention, förbättrad precision och lägre detektionsgränser
  • I glas- eller epoxikropp som innehåller avkännings- och referensceller i en enda sond
Silver/sulfidkombination ISE
  • Bestämmer silver och sulfid i vatten och kokvätskor
  • Glaskropp
Cyanidlösningar är mycket giftiga; använd en pipettlampa när du förbereder dem. Sura cyanidlösningar producerar vätecyanid; procedurer med dessa måste göras i ett dragskåp. Mätningar över 10 -3 M bör göras sällan, eftersom cyanidjonen långsamt eroderar det avkännande membranet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Används för att bestämma silver och sulfid i vatten och kokvätskor
Kontakttyper Fast 1,2 m BNC-kabel
Diameter (engelska) Kropp 0,5 tum
Diameter (metrisk) kropp 13mm
Typ av fyllningslösning 13-620-834
Längd (engelska) 4,25 tum
Längd (metrisk) 108mm
Material Glas
Driftintervall (metriskt) 0,01 till 107900 ppm Ag+, 0,003 till 32100 ppm S2-
Temperatur (engelska) Drift 32° till 176 °F
pH-intervall 2 till 12
Störningar Hg2+
Modell Silver/sulfid kombination
Temperaturområde (metriskt). 0 till 80 °C
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ Kombination ISE