Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Solid-State Half-Cell ISEs, Mercury-Free: Chloride
Produktkod. 11540134 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kontakttyper:
BNC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper unitSize
11540134 BNC Varje
1 options
Produktkod. 11540134
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For chloride determinations.
  • pH range: 0-14
  • Material: Epoxy
  • Connector type: BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Determination of Chloride concentration in water/wastewater, soil, dairy and tomato based food products, meats, vegetables and in research with biomedical fluids
Material Epoxy
Kontakttyper BNC
Typ Solid-State Half-Cell ISEs
pH-intervall 0 to 14