Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Temperaturkompenserade tvåcellskonduktivitetssonder, kvicksilverfri
Produktkod. 11530164 Handla allt Fisherbrand Produkter
Cell konstant:
1 cm-1
10 cm -1
Mätområden:
1 till 200 mS/cm
10.0 to 2000 μS/cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11530164
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
8-poliga kontakter
För användning på accumet™ Excel (XL) serie bänkmätare.
För användning på accumet™ Excel (XL) serie bänkmätare
  • Cell av nedsänkningstyp
  • Använd i standardelektrodhållare: unik kompakt storlek är samma som typisk pH-elektrod
  • Inbyggda temperatursensorer ger temperaturkompenserade avläsningar
  • Epoxikropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 10 cm -1
Kontakttyper 8-stift
För användning med (utrustning) AB200, XL20, XL200, XL30, XL50, XL500, XL60, XL600 bänkmätare
Typ Konduktivitetssond
Material Epoxy
Mätområden 1 till 200 mS/cm
Förvaringsmetod Nedsänkt i avjoniserat vatten
Sond 2 Cellledningsförmåga