Läs mer
Fisherbrand™ accupHast™ Variabel temperatur pH-kombinationselektroder: Kvicksilverfri
Produktkod. 10154724 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
Amerikansk standard/stift
BNC/0,25 tum. Telefon ATC
BNC/ATC
BNC/Mini-Phone ATC
BNC/RCA
Modell:
Extra lång epoxikropp
Extra lång epoxikropp
MicroProbe™ glaskropp
Mikroprob™ glaskropp
Standard glaskropp
pH/ATC, Extra lång epoxikropp
Längd (metrisk):
102 mm
140 mm
143 mm
165 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10154724
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Snabb, exakt respons trots temperaturförändringar
  • Patenterad design med dubbla keramiska kopplingar, förseglad Ag/AgCl-referens och speciell elektrolyt
  • Eliminerar långsam respons vid mätning av prover vid olika temperaturer i snabb följd
  • Exakt till± 0,01 pH vid 25 °C och± 0,05 pH från -5° till +80 °C
  • Svarstid, 20 sekunder eller mindre; försumbar drift
Förbättrat flöde, mindre kontaminering
  • Isolerat referenselement och yttre KCl-fyllningslösning
  • Eliminerar igensättning från silverföreningsutfällningar
  • Inget silver eller kvicksilver förorenar proverna
  • Val av standard och MicroProbe™ glas eller extra långa epoxikroppar
accupHast Standard glaskroppselektrod
  • Glaskropp i standardstorlek
  • Nedsänkning till 102 mm
  • Kropps- och spetsdiameter, 10 mm
accupHast MicroProbe Glaskroppselektrod
  • Glaskropp i halvmikrostorlek
  • Nedsänkning till 165 mm
  • Kroppsdiameter, 10 mm; spets diameter, 5 mm
accupHast Extra lång epoxikroppselektrod
  • Extra lång epoxikropp
  • Nedsänkning till 140 mm
  • Kroppsdiameter, 10 mm
accupHast Extra lång epoxikropp pH/ATC-elektrod
  • Extra lång epoxikropp
  • Inbyggd ATC-sond
  • Nedsänkning till 143 mm
  • Kroppsdiameter, 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kontakttyper BNC/RCA
Korsning Dubbel keramik
Material Epoxy
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +80 °C
Typ pH-kombinationselektrod
Typ av fyllningslösning Mättad KCl
För användning med (applikation) pH
För användning med (utrustning) pH-mätare
Intern referens Ag/AgCl
Modell Extra lång epoxikropp
Temperatur (engelska) Drift 23 °F till 176 °F
Längd (engelska) 5,5 tum
Längd (metrisk) 140 mm
Diameter (engelska) 0,4 tum.
Diameter (metrisk) 10 mm