Läs mer
Fisherbrand™ accupHast™ Variabel temperatur pH-kombinationselektroder: Kvicksilverfri
Produktkod. 11520074 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
Amerikansk standard/stift
BNC/0,25 tum. Telefon ATC
BNC/ATC
BNC/Mini-Phone ATC
BNC/RCA
Modell:
Extra lång epoxikropp
Extra lång epoxikropp
MicroProbe™ glaskropp
Mikroprob™ glaskropp
Standard glaskropp
pH/ATC, Extra lång epoxikropp
Längd (metrisk):
102 mm
140 mm
143 mm
165 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11520074
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Snabb, exakt respons trots temperaturförändringar
  • Patenterad design med dubbla keramiska kopplingar, förseglad Ag/AgCl-referens och speciell elektrolyt
  • Eliminerar långsam respons vid mätning av prover vid olika temperaturer i snabb följd
  • Exakt till± 0,01 pH vid 25 °C och± 0,05 pH från -5° till +80 °C
  • Svarstid, 20 sekunder eller mindre; försumbar drift
Förbättrat flöde, mindre kontaminering
  • Isolerat referenselement och yttre KCl-fyllningslösning
  • Eliminerar igensättning från silverföreningsutfällningar
  • Inget silver eller kvicksilver förorenar proverna
  • Val av standard och MicroProbe™ glas eller extra långa epoxikroppar
accupHast Standard glaskroppselektrod
  • Glaskropp i standardstorlek
  • Nedsänkning till 102 mm
  • Kropps- och spetsdiameter, 10 mm
accupHast MicroProbe Glaskroppselektrod
  • Glaskropp i halvmikrostorlek
  • Nedsänkning till 165 mm
  • Kroppsdiameter, 10 mm; spets diameter, 5 mm
accupHast Extra lång epoxikroppselektrod
  • Extra lång epoxikropp
  • Nedsänkning till 140 mm
  • Kroppsdiameter, 10 mm
accupHast Extra lång epoxikropp pH/ATC-elektrod
  • Extra lång epoxikropp
  • Inbyggd ATC-sond
  • Nedsänkning till 143 mm
  • Kroppsdiameter, 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC/0,25 tum. Telefon ATC
Korsning Dubbel keramik
Material Epoxy
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +80 °C
Typ pH/ATC-kombinationselektrod
Typ av fyllningslösning Mättad KCl
Intern referens Ag/AgCl
Modell pH/ATC, Extra lång epoxikropp
Svarstid 20 sek.
Temperatur (engelska) Drift 23 °F till 176 °F
Längd (engelska) 5,6 tum.
Längd (metrisk) 143 mm
Diameter (engelska) 0,4 tum.
Diameter (metrisk) 10 mm