Läs mer
Fisherbrand™ accupHast™ Variabel temperatur pH-kombinationselektroder: Kvicksilverfri
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
Amerikansk standard/stift
BNC/0,25 tum. Telefon ATC
BNC/ATC
BNC/Mini-Phone ATC
BNC/RCA
Modell:
Extra lång epoxikropp
Extra lång epoxikropp
MicroProbe™ glaskropp
Mikroprob™ glaskropp
Standard glaskropp
pH/ATC, Extra lång epoxikropp
Längd (metrisk):
102 mm
140 mm
143 mm
165 mm
Förpackningsstorlek
Varje
Beskrivning
Snabb, exakt respons trots temperaturförändringar
- Patented design with dual ceramic junctions, sealed Ag/AgCl reference and special electrolyte
- Eliminates slow response when measuring samples at different temperatures in quick succession
- Accurate to ±0.01pH at 25°C and ±0.05pH from -5° to +80°C
- Response time, 20 seconds or less; negligible drift
- Isolated reference element and outer KCl fill solution
- Eliminates clogging from silver compound precipitates
- No silver or mercury to contaminate samples
- Choice of standard and MicroProbe™ glass or extra-long epoxy bodies
accupHast Standard Glass Body Electrode
- Standard size glass body
- Immersion to 102mm
- Body and tip diameter, 10mm
- Semimicro size glass body
- Immersion to 165mm
- Body diameter, 10mm; tip diameter, 5mm
- Extra-long epoxy body
- Immersion to 140mm
- Body diameter, 10mm
- Extra-long epoxy body
- Built-in ATC probe
- Immersion to 143mm
- Body diameter, 10mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Amerikansk standard/stift |
| Korsning | Dual Ceramic |
| Material | Epoxy |
| pH-intervall | 0 to 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5°C to +100°C |
| Typ | Combination pH Electrode |
| Typ av fyllningslösning | Saturated KCl |
| För användning med (applikation) | pH |
| För användning med (utrustning) | pH meter |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Visa mer |