Läs mer
Fisherbrand™ accupHast™ Variabel temperatur pH-kombinationselektroder: Kvicksilverfri
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
Amerikansk standard/stift
BNC/0,25 tum. Telefon ATC
BNC/ATC
BNC/Mini-Phone ATC
BNC/RCA
Modell:
Extra lång epoxikropp
Extra lång epoxikropp
MicroProbe™ glaskropp
Mikroprob™ glaskropp
Standard glaskropp
pH/ATC, Extra lång epoxikropp
Längd (metrisk):
102 mm
140 mm
143 mm
165 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Descripción
Snabb, exakt respons trots temperaturförändringar
- Patenterad design med dubbla keramiska kopplingar, förseglad Ag/AgCl-referens och speciell elektrolyt
- Eliminerar långsam respons vid mätning av prover vid olika temperaturer i snabb följd
- Exakt till± 0,01 pH vid 25 °C och± 0,05 pH från -5° till +80 °C
- Svarstid, 20 sekunder eller mindre; försumbar drift
- Isolerat referenselement och yttre KCl-fyllningslösning
- Eliminerar igensättning från silverföreningsutfällningar
- Inget silver eller kvicksilver förorenar proverna
- Val av standard och MicroProbe™ glas eller extra långa epoxikroppar
accupHast Standard glaskroppselektrod
- Glaskropp i standardstorlek
- Nedsänkning till 102 mm
- Kropps- och spetsdiameter, 10 mm
- Glaskropp i halvmikrostorlek
- Nedsänkning till 165 mm
- Kroppsdiameter, 10 mm; spets diameter, 5 mm
- Extra lång epoxikropp
- Nedsänkning till 140 mm
- Kroppsdiameter, 10 mm
- Extra lång epoxikropp
- Inbyggd ATC-sond
- Nedsänkning till 143 mm
- Kroppsdiameter, 10 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Kontakttyper | BNC/Mini-Phone ATC |
| Korsning | Dubbel keramik |
| Material | Epoxy |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5 °C till +80 °C |
| Typ | pH/ATC-kombinationselektrod |
| Typ av fyllningslösning | Mättad KCl |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Modell | pH/ATC, Extra lång epoxikropp |
| Svarstid | 20 sek. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido