Läs mer
Fisherbrand™ accupHast™ Variabel temperatur pH-kombinationselektroder: Kvicksilverfri
Produktkod. 11540104 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
Amerikansk standard/stift
BNC/0,25 tum. Telefon ATC
BNC/ATC
BNC/Mini-Phone ATC
BNC/RCA
Modell:
Extra lång epoxikropp
Extra lång epoxikropp
MicroProbe™ glaskropp
Mikroprob™ glaskropp
Standard glaskropp
pH/ATC, Extra lång epoxikropp
Längd (metrisk):
102 mm
140 mm
143 mm
165 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11540104
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Snabb, exakt respons trots temperaturförändringar
  • Patented design with dual ceramic junctions, sealed Ag/AgCl reference and special electrolyte
  • Eliminates slow response when measuring samples at different temperatures in quick succession
  • Accurate to ±0.01pH at 25°C and ±0.05pH from -5° to +80°C
  • Response time, 20 seconds or less; negligible drift
Improved flow, less contamination
  • Isolated reference element and outer KCl fill solution
  • Eliminates clogging from silver compound precipitates
  • No silver or mercury to contaminate samples
  • Choice of standard and MicroProbe™ glass or extra-long epoxy bodies
accupHast Standard Glass Body Electrode
  • Standard size glass body
  • Immersion to 102mm
  • Body and tip diameter, 10mm
accupHast MicroProbe Glass Body Electrode
  • Semimicro size glass body
  • Immersion to 165mm
  • Body diameter, 10mm; tip diameter, 5mm
accupHast Extra-Long Epoxy Body Electrode
  • Extra-long epoxy body
  • Immersion to 140mm
  • Body diameter, 10mm
accupHast Extra-Long Epoxy Body pH/ATC Electrode
  • Extra-long epoxy body
  • Built-in ATC probe
  • Immersion to 143mm
  • Body diameter, 10mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Amerikansk standard/stift
Korsning Dual Ceramic
Material Glass
pH-intervall 0 to 14
Temperatur (metrisk) Drift -5°C to +100°C
Typ Combination pH Electrode
Typ av fyllningslösning Saturated KCl
För användning med (applikation) pH
För användning med (utrustning) pH meter
Intern referens Ag/AgCl
Modell Standard glaskropp
Svarstid 20 sec.
Temperatur (engelska) Drift 23°F to 212°F
Längd (engelska) 4 in.
Längd (metrisk) 102 mm
Diameter (engelska) 0.4 in.
Diameter (metrisk) 10 mm